EDTA Dinatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Kestranal® 2S 2 H2O, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Dinatriumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Titriplex III, Edetinsäure Dinatriumsalz Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na2 Dihydrat, Kestranal® 2S Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dinatriumsalz Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
E5134-100G E5134-1KG E5134-250G E5134-500G E5134-50G E5134-5KG
SIALE5134-100GEA 59.8 EUR
SIALE5134-100G SIALE5134-1KG SIALE5134-250G SIALE5134-500G SIALE5134-50G SIALE5134-5KG
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Dinatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150037
CAS-Nummer: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM