EDTA Dikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Edetinsäure Dikaliumsalz Dihydrat, EDTA-K2 Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat, Dikaliumdihydrogenethylendiamintetraacetat Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure di-Kaliumsalz Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Dikaliumsalz Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
ED2P-100G ED2P-500G ED2P-1KG
SIALED2P-100GEA 65.2 EUR
SIALED2P-100G SIALED2P-500G SIALED2P-1KG
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Molecular Weight: 404.46 g/mol
Schmelzpunkt: 272
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546