EDTA Tetranatriumsalz Hydrat ≥99,5%, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
0245-1KGEA
231
EUR
0245-1KG
0245-500G
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat ≥99,5%, Ultrareine Qualität
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 6,9 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150025 CAS-Nummer: 13235-36-4 EINECS: 200-573-9 Merck Index: 12,03557 |
Spezifikation Testergebnisse
Schwermetalle (als Pb) | ≤ 0,001 % |
Löslichkeit (5%, Wasser) | Entspricht |
Eisen | ≤ 0,005 % |
Feuchtigkeit (KF) | 12,4 - 19,2 % |
Nitrilotriessigsäure | ≤ 0,1 % |
pH (1%, Wasser)@25°C | 10,7 - 11,7 |
Reinheit (trockene Basis) | > 99,5 % |