EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
03695-1KG 03695-250G
SIAL03695-1KGEA 173 EUR
SIAL03695-1KG SIAL03695-250G
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: > 300 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150026
CAS-Nummer: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544