EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Edetinsäure Tetranatriumsalz Dihydrat, Tetranatriumethylendiamintetraacetat Dihydrat, Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Tetranatriumsalz Dihydrat, EDTA-Na4 Dihydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz Dihydrat, Kestranal® 4S Dihydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Tetranatriumsalz Dihydrat, Kestranal® 4S 2 H2O
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
E6511-100G E6511-500G
SIALE6511-100GEA 35.7 EUR
SIALE6511-100G SIALE6511-500G
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Tetranatriumsalz Dihydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: > 300 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150026
CAS-Nummer: 10378-23-1
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 13,03544