EDTA Tetranatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ethylendinitrilotetratetraessigsäure Tetranatriumsalz Hydrat, Kestranal® 4S Hydrat, Ethylendiamintetraessigsäure Tetranatriumsalz Hydrat, Ethylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure Tetranatriumsalz Hydrat, Tetranatriumethylendiamintetraacetat Hydrat, Edetinsäure Tetranatriumsalz Hydrat, EDTA-Na4 Hydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
03699-1KG 03699-250G 03699-50G
SIAL03699-1KGEA 190 EUR
SIAL03699-1KG SIAL03699-250G SIAL03699-50G
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Molecular Weight: 380,17 g/mol (anhy)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150025
CAS-Nummer: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9