EDTA Tetranatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
ED4S-1KG ED4S-2.5KG ED4S-500G
SIALED4S-1KGEA 113 EUR
SIALED4S-1KG SIALED4S-2.5KG SIALED4S-500G
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat, Sigma-Aldrich®
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150025
CAS-Nummer: 13235-36-4
EINECS: 200-573-9