1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Natriumhexylsulfonat Monohydrat
32190.09
32190.18
32190.09EA
88.2
EUR
32190.09
32190.18
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat ≥99%
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Purity: 99%
CAS No.: 207300-91-2
Molecular Formula: C6H13NaO3S.H2O
Formula Weight: 206.24 (188.22anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Beilstein Reference: 3727014
MDL No.: MFCD00149549
Formel:
C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O Molecular Weight: 206,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149549 CAS-Nummer: 207300-91-2 EINECS: 220-601-3 |