1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumhexylsulfonat Monohydrat
52865-10G 52865-250G 52865-50G
SIAL52865-10GEA 105 EUR
SIAL52865-10G SIAL52865-250G SIAL52865-50G
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Molecular Weight: 206.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149549
CAS-Nummer: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3