1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Natriumoctylsulfonat Monohydrat
206140050 206140250 206141000
ACRO206140050EA 70.6 EUR
ACRO206140050 ACRO206140250 ACRO206141000
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat 98%
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Molecular Weight: 234,29 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007544
CAS-Nummer: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying 7 % to 9 % (140°C)
Titration after Ion exchange ≥97.5 %