1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Natriumoctylsulfonat Monohydrat
15764.09
15764.18
15764.09EA
95.2
EUR
15764.09
15764.18
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat ≥99%
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Purity: 99+%
CAS No.: 207596-29-0
Molecular Formula: CH3(CH2)7SO3Na.H2O
Formula Weight: 234.29 (216.28anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point:
Formel:
C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O Molecular Weight: 234.29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007544 CAS-Nummer: 207596-29-0 EINECS: 226-195-4 |