1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: Natriumoctylsulfonat Monohydrat
0215177805 0215177825 0215177880
ICNA0215177805EA 39.1 EUR
ICNA0215177805 ICNA0215177825 ICNA0215177880
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
1-Octansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₈H₁₇NaO₃S·1H₂O
Molecular Weight: 234.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007544
CAS-Nummer: 207596-29-0
EINECS: 226-195-4