5-Sulfosalicylsäure Dihydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy-5-sulfobenzoesäure Dihydrat, 3-Carboxy-4-hydroxybenzolsulfonsäure Dihydrat
132860010 132862500
ACRO132860010EA 111 EUR
ACRO132860010 ACRO132862500
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat 98%
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat
Formel: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Molecular Weight: 254,22 g/mol
Schmelzpunkt: 106…110 °C
Dichte: 1,695 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149540
CAS-Nummer: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
Water 14 to 16 % (K.F.) Typical
Titration with NaOH ≥97.5 %