5-Sulfosalicylsäure Dihydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-5-sulfobenzoesäure Dihydrat, 3-Carboxy-4-hydroxybenzolsulfonsäure Dihydrat
15178.1600
15178.3600
15178.0600
KRAF15178.1600EA
93.1
EUR
KRAF15178.1600
KRAF15178.3600
KRAF15178.0600
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat analytisches Reagens
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat
Formel:
HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O Molecular Weight: 254.22 g/mol Schmelzpunkt: 224 Dichte: 1.695 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 150 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149540 CAS-Nummer: 5965-83-3 EINECS: 202-555-6 UN: 2585 ADR: 8 III Merck Index: 13,09054 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...