5-Sulfosalicylsäure Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-sulfobenzoesäure Dihydrat, 3-Carboxy-4-hydroxybenzolsulfonsäure Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
247006-100G 247006-500G
SIAL247006-100GEA 89.2 EUR
SIAL247006-100G SIAL247006-500G
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat, Sigma-Aldrich®
5-Sulfosalicylsäure Dihydrat
Formel: HO₃SC₆H₃-2-(OH)CO₂H·2H₂O
Molecular Weight: 254.22 g/mol
Schmelzpunkt: 224
Dichte: 1.695 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149540
CAS-Nummer: 5965-83-3
EINECS: 202-555-6
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 13,09054
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69e00688850e885438e2fdd9a62f6d564ebf6ae8&vid=6a3840cf38254959a0062041e9a84fa6740b1288&prid=web&clid=SAPDAM