2,4,6-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat ≥94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid hydrate
B22768.14 B22768.22 B22768.36
B22768.14EA 53.5 EUR
B22768.14 B22768.22 B22768.36
2,4,6-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat ≥94%
2,4,6-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat
Purity: 94% CAS No.: 71989-93-0 Molecular Formula: C7H6O5.H2O Formula Weight: 188.14 (170.12anhy) Melting Point: ca 210° dec. Beilstein Reference: 2212148
Formel: C₇H₆O₅·1H₂O
Molecular Weight: 188,14 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149095
CAS-Nummer: 71989-93-0
EINECS: 201-467-5