2,4,6-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,4,6-Trihydroxybenzoic acid hydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
367346-100G 367346-25G
SIAL367346-100GEA 119 EUR
SIAL367346-100G SIAL367346-25G
2,4,6-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Trihydroxybenzoesäure Monohydrat
Formel: C₇H₆O₅·1H₂O
Molecular Weight: 188,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149095
CAS-Nummer: 71989-93-0
EINECS: 201-467-5