Phloroglucin Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1,3,5-Trihydroxybenzol Dihydrat, 1,3,5-Benzoltriol Dihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P38005-100G P38005-25G
SIALP38005-100GEA 92 EUR
SIALP38005-100G SIALP38005-25G
Phloroglucin Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Phloroglucin Dihydrat
Formel: C₆H₆O₃·2H₂O
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Schmelzpunkt: 218…221 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149090
CAS-Nummer: 6099-90-7
EINECS: 203-611-2
Merck Index: 13,07413