p-Toluolsulfonsäure Monohydrat 97.5%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Toluol-4-sulfonsäure Monohydrat, 4-Methylbenzolsulfonsäure Monohydrat
171780010
171780025
171785000
171780050
ACRO171780010EA
62.7
EUR
ACRO171780010
ACRO171780025
ACRO171785000
ACRO171780050
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat 97.5%, rein
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Formel:
C₇H₈O₃S·1H₂O Molecular Weight: 190,22 g/mol Schmelzpunkt: 100…108 °C Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142137 CAS-Nummer: 6192-52-5 EINECS: 203-180-0 UN: 2585 ADR: 8,III Merck Index: 12,09671 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Adhering crystals (May discolor to pink on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥96.5 % |