p-Toluolsulfonsäure Monohydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methylbenzolsulfonsäure Monohydrat
, Toluol-4-sulfonsäure Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.09613.0500EA
150
EUR
1.09613.0500
1.09613.9999
1.09613.0100
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Formel:
C₇H₈O₃S·1H₂O Molecular Weight: 190,22 g/mol Schmelzpunkt: 102…104 °C Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142137 CAS-Nummer: 6192-52-5 EINECS: 203-180-0 UN: 2585 ADR: 8, Merck Index: 12,09671 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 670 g/l (20 °C) |
Melting Point | 56 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 190.22 g/mol |
Bulk Density | 510 kg/m3 |
Boiling Point | 140 °C (27 hPa) |
Flash Point | 180 °C |
pH | 1 (650 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance) |
Ignition Point | 600 °C |