p-Toluolsulfonsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Toluol-4-sulfonsäure Monohydrat, 4-Methylbenzolsulfonsäure Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
402885-100G 402885-500G 402885-5G
SIAL402885-100GEA 37 EUR
SIAL402885-100G SIAL402885-500G SIAL402885-5G
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat, Sigma-Aldrich®
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
Formel: C₇H₈O₃S·1H₂O
Molecular Weight: 190,22 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00142137
CAS-Nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671