Piperazin Hexahydrat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethylendiamin Hexahydrat
131300010 131301000 131305000 131300051
ACRO131300010EA 120 EUR
ACRO131300010 ACRO131301000 ACRO131305000 ACRO131300051
Piperazin Hexahydrat 98%
Piperazin Hexahydrat
Formel: C₄H₁₀N₂·6H₂O
Molecular Weight: 194,23 g/mol
Siedepunkt: 145…156 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 41…45 °C
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149389
CAS-Nummer: 142-63-2
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07617
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Transparent to white Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %