Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrogentetrachloroaurat(III) Trihydrat, Tetrachlorgoldsäure Trihydrat
411070010 411070050 411070250
ACRO411070010EA 183 EUR
ACRO411070010 ACRO411070050 ACRO411070250
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat ACS
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Formel: HAuCl₄·3H₂O
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149904
CAS-Nummer: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Powder and/or chunks (May have a brown hue)
Assay ≥49.0 % (Au)
Insoluble matter ≤0.1 % (10 % in ether)
Alkalies+oth.metals (SO4) ≤0.2 %