Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrogentetrachloroaurat(III) Trihydrat, Tetrachlorgoldsäure Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
1.01582.0001EA 386.44 EUR
1.01582.0001 1.01582.0005 1.01582.0100
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat analytisches Reagens, Supelco®
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Formel: HAuCl₄·3H₂O
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149904
CAS-Nummer: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 30 °C
Molar Mass 393.83 g/mol
Density 3.9 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly acid