Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrogentetrachloroaurat(III) Trihydrat, Tetrachlorgoldsäure Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
520918-1G 520918-25G 520918-5G
SIAL520918-1GEA 231 EUR
SIAL520918-1G SIAL520918-25G SIAL520918-5G
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Formel: HAuCl₄·3H₂O
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 3,9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149904
CAS-Nummer: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,III