Tetrachlorgold(III)säure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Tetrachlorgoldsäure Hydrat, Hydrogentetrachloroaurat(III) Hydrat
50790-250MG 50790-1G 50790-5G
SIAL50790-250MGEA 88.1 EUR
SIAL50790-250MG SIAL50790-1G SIAL50790-5G
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat
Formel: HAuCl₄·H₂O
Molecular Weight: 357,8 g/mol
Dichte: 1,169 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149903
CAS-Nummer: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8,III