di-Natriumtetraborat Decahydrat, reinst
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
06206.3600 06206.5601 06206.2600 06206.4600
KRAF06206.3600EA 54 EUR
KRAF06206.3600 KRAF06206.5601 KRAF06206.2600 KRAF06206.4600
di-Natriumtetraborat Decahydrat, reinst
di-Natriumtetraborat Decahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Molecular Weight: 381.37 g/mol
Siedepunkt: 320
Schmelzpunkt: 75
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662