di-Natriumtetraborat Decahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B3545-1KG B3545-500G
SIALB3545-1KGEA 265 EUR
SIALB3545-1KG SIALB3545-500G
di-Natriumtetraborat Decahydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumtetraborat Decahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Molecular Weight: 381.37 g/mol
Siedepunkt: 320
Schmelzpunkt: 75
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149193
CAS-Nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662