Lithiumperchlorat Trihydrat 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
194720250 194722500 194720010
ACRO194720250EA 28.3 EUR
ACRO194720250 ACRO194722500 ACRO194720010
Lithiumperchlorat Trihydrat 99%, reinst
Lithiumperchlorat Trihydrat
Formel: ClLiO₄·3H₂O
Molecular Weight: 160,44 g/mol
Schmelzpunkt: 95 °C
Dichte: 1,841 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149765
CAS-Nummer: 13453-78-6
EINECS: 232-237-2
UN: 1481
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Adhering crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm