Natriumchromat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
216623-100G 216623-500G
SIAL216623-100GEA 46.6 EUR
SIAL216623-100G SIAL216623-500G
Natriumchromat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumchromat Tetrahydrat
Formel: CrNa₂O₄·4H₂O
Molecular Weight: 234,03 g/mol
Schmelzpunkt: 792,2 °C
Dichte: 2,73 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149167
CAS-Nummer: 10034-82-9
EINECS: 231-889-5
UN: 3288
ADR: 6.1,II