Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat 98.5% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ferrocyankalium Trihydrat, gelbes Blutlaugensalz
424130050 424135000 424130025
ACRO424130050EA 28.4 EUR
ACRO424130050 ACRO424135000 ACRO424130025
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat 98.5% ACS
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Molecular Weight: 422,39 g/mol
Schmelzpunkt: 70 °C
Dichte: 1,85 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 12,07793
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration with KMnO4 98.5 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.01%)
Insoluble matter ≤0.005 %