Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ferrocyankalium Trihydrat, gelbes Blutlaugensalz
A15736.0E A15736.22 A15736.36
A15736.0EEA 220 EUR
A15736.0E A15736.22 A15736.36
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat ≥98%
Kaliumhexacyanoferrat(II) Trihydrat
Purity: 98+% CAS No.: 14459-95-1 Molecular Formula: K4Fe(CN)6.3H2O Formula Weight: 422.39 (368.36anhy) Odour: Odourless pH: 9.5 Melting Point: 69-71° Merck Reference: 14,7631 MDL No.: MFCD00167023
Formel: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
Molecular Weight: 422,39 g/mol
Schmelzpunkt: 69…71 °C
Dichte: 1,85
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167023
CAS-Nummer: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
Merck Index: 14,7631