Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Molybdsäure Natriumsalz Dihydrat, di-Natriummolybdat Dihydrat, Natriummolybdänoxid Dihydrat
A19222.0E
A19222.22
A19222.36
A19222.0EEA
523
EUR
A19222.0E
A19222.22
A19222.36
Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥98%
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Purity: 98%
CAS No.: 10102-40-6
Molecular Formula: Na2MoO4.2H2O
Formula Weight: 241.95 (205.92anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -2H2O
MDL No.: MFCD00149170
Formel:
Na₂MoO₄·2H₂O Molecular Weight: 241.95 g/mol Schmelzpunkt: 100 °C (-2H₂O) Dichte: 2.71 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149170 CAS-Nummer: 10102-40-6 EINECS: 231-551-7 Merck Index: 13,08718 |