Lithiumhydroxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L4533-100G L4533-1KG L4533-500G
SIALL4533-100GEA 58.8 EUR
SIALL4533-100G SIALL4533-1KG SIALL4533-500G
Lithiumhydroxid Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumhydroxid Monohydrat
Formel: LiOH·1H₂O
Molecular Weight: 41.96 g/mol
Siedepunkt: 920
Schmelzpunkt: 462
Dichte: 1.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149772
CAS-Nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05556