di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: di-Kaliumphosphat Trihydrat, Dikaliumhydrogenphosphat Trihydrat, sek. Kaliumphosphat Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
1.05099.0250EA 67.4 EUR
1.05099.0250 1.05099.1000 1.05099.9050 1.05099.5000
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
Formel: K₂HPO₄·3H₂O
Molecular Weight: 228,22 g/mol
Siedepunkt: ∼340 °C (1013 hPa)
Dichte: 2,504 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149926
CAS-Nummer: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 340 °C decomposes,(anhydrous substance)
Molar Mass 228.23 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 9.2 - 9.4 (50 g/l, H2O, 20 °C)