di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: di-Kaliumphosphat Trihydrat, Dikaliumhydrogenphosphat Trihydrat, sek. Kaliumphosphat Trihydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P9666-100G P9666-1KG P9666-500G
SIALP9666-100GEA 93.6 EUR
SIALP9666-100G SIALP9666-1KG SIALP9666-500G
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat, Sigma-Aldrich®
di-Kaliumhydrogenphosphat Trihydrat
Formel: K₂HPO₄·3H₂O
Molecular Weight: 228.22 g/mol
Siedepunkt: ∼340 °C (1013 hPa)
Dichte: 2.504 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149926
CAS-Nummer: 16788-57-1
EINECS: 231-834-5