di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Natriumphosphat dibasisch Dodecahydrat, sek. Natriumphosphat Dodecahydrat
0304.1000EA
59.27
EUR
0304.1000
0304.9050
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel:
Na₂HPO₄·12H₂O Molecular Weight: 358.14 g/mol Schmelzpunkt: 35 Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149181 CAS-Nummer: 10039-32-4 EINECS: 231-448-7 Merck Index: 13,08733 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 98.0 - 101.0 % |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 8.7 - 9.3 |
Sulfate (SO4) | max. 0.02 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Nitrogen Compounds (as N) | max. 5 |