di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: sek. Natriumphosphat Heptahydrat, Natriumphosphat dibasisch Heptahydrat
11592.36 11592.A3
11592.36EA 70.7 EUR
11592.36 11592.A3
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat 98,0-102,0% ACS
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 7782-85-6 Molecular Formula: Na2HPO4.7H2O Formula Weight: 268.07 (141.98anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.7 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 48.1°-5H2O Merck Reference: 14,8659 MDL No.: MFCD00149180
Formel: HNa₂O₄P·7H₂O
Molecular Weight: 268,07 g/mol
Schmelzpunkt: 48,1 °C (-5H₂O)
Dichte: 1,7
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149180
CAS-Nummer: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Merck Index: 14,8659