Natriumsulfid Nonahydrat ≥98,0% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Sulfigran Nonahydrat, Schwefelnatrium Nonahydrat, Natriummonosulfid Nonahydrat, Dinatriumsulfid Nonahydrat
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
208043-500GEA 211.68 EUR
208043-500G 208043-100G 208043-25G 208043-5G
Natriumsulfid Nonahydrat ≥98,0% ACS, Fluka™
Natriumsulfid Nonahydrat
Formel: Na₂S·9H₂O
Molecular Weight: 240.18 g/mol
Siedepunkt: 920
Schmelzpunkt: 50 °C
Dichte: 1.43 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149184
CAS-Nummer: 1313-84-4
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8 II
REACH: 01-2119513694-38
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98.0 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Sulfite and thiosulfate (as SO₄) Max. 0.1 %
Iron (Fe) complying