Natriumthiosulfat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Fixiersalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S6672-1KG
S6672-500G
SIALS6672-1KGEA
187
EUR
SIALS6672-1KG
SIALS6672-500G
Natriumthiosulfat Pentahydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel:
Na₂S₂O₃.5H₂O Molecular Weight: 248.19 g/mol Schmelzpunkt: 48 Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149186 CAS-Nummer: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |