Lithiumsulfat Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A10410.0E A10410.22 A10410.36
A10410.0EEA 462 EUR
A10410.0E A10410.22 A10410.36
Lithiumsulfat Monohydrat ≥99%
Lithiumsulfat Monohydrat
Purity: 99% CAS No.: 10102-25-7 Molecular Formula: Li2SO4.H2O Formula Weight: 127.96 (109.94anhy) Odour: Odourless Melting Point: 130° -H2O MDL No.: MFCD00149766
Formel: Li₂SO₄·H₂O
Molecular Weight: 127,96 g/mol
Schmelzpunkt: 130 °C (-H₂O)
Dichte: 2,06
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149766
CAS-Nummer: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Merck Index: 14,5541