Natriumsulfat Decahydrat, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

15301.3600 15301.5600 15301.2600
KRAF15301.3600EA 63.3 EUR
KRAF15301.3600 KRAF15301.5600 KRAF15301.2600
Natriumsulfat Decahydrat, reinst
Natriumsulfat Decahydrat
Formel: Na₂SO₄·10H₂O
Molecular Weight: 322,2 g/mol
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32,4 °C
Dichte: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149189
CAS-Nummer: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR