Natriumsulfat Decahydrat analytisches Reagens
Lieferant: Bernd Kraft
15302.1600
15302.3600
15302.5600
KRAF15302.1600EA
33.8
EUR
KRAF15302.1600
KRAF15302.3600
KRAF15302.5600
Natriumsulfat Decahydrat analytisches Reagens
Natriumsulfat Decahydrat
Formel:
Na₂SO₄·10H₂O Molecular Weight: 322.2 g/mol Siedepunkt: 1429 Schmelzpunkt: 32,4 Dichte: 1.464 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149189 CAS-Nummer: 7727-73-3 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 13,08755 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...