Natriumwolframat Dihydrat ≥99% ACS, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumorthowolframat Dihydrat
223336-100G
223336-500G
223336-10KG
223336-100GEA
86.59
EUR
223336-100G
223336-500G
HONC223336-10KG
Natriumwolframat Dihydrat ≥99% ACS, Fluka™
Natriumwolframat Dihydrat
Formel:
Na₂WO₄·2H₂O Molecular Weight: 329.85 g/mol Schmelzpunkt: 698 °C Dichte: 4.18 g/cm³ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149190 CAS-Nummer: 10213-10-2 EINECS: 236-743-4 Merck Index: 12,08847 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | complying |
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Titrable Base | Max. 0.02 meq/g |
Water insoluble matter | Max. 0.01 % |
Molybdenum (Mo) | Max. 0.001 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.005 % |
Heavy metals (as Pb) and iron | Max. 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.01 % |