Natriumwolframat Dihydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Natriumorthowolframat Dihydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

379751-25G 379751-5G
SIAL379751-25GEA 476 EUR
SIAL379751-25G SIAL379751-5G
Natriumwolframat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumwolframat Dihydrat
Formel: Na₂WO₄·2H₂O
Molecular Weight: 329.85 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149190
CAS-Nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR