Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Aluminiumkaliumbis(sulfat) DodecahydratKalialaunAlumen
ACRO423260025EA 98.2 EUR
ACRO423260025 ACRO423265000 ACRO423260050
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat 98+% ACS
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 474,39 g/mol
Schmelzpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %