Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥99,5%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Alumen, Kalialaun, Aluminiumkaliumbis(sulfat) Dodecahydrat
31242-1KG 31242-500G
31242-1KGEA 57.4 EUR
31242-1KG 31242-500G
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat ≥99,5%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Aluminiumkaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: AlK(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 474,39 g/mol
Schmelzpunkt: 92,5 °C
Dichte: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149143
CAS-Nummer: 7784-24-9
EINECS: 233-141-3
Merck Index: 12,00373
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (10 %, 20°C) 3.0 - 3.5
Ammonium (NH₄) Max. 0.005 %
Arsenic (As) Max. 0.0002 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Appearance of the solution complying