Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Chrom(III)kaliumbis(sulfat) Dodecahydrat
222520050
222521000
222525000
222520025
ACRO222520050EA
30.6
EUR
ACRO222520050
ACRO222521000
ACRO222525000
ACRO222520025
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat 98+%
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat
Formel:
CrK(SO₄)₂·12H₂O Molecular Weight: 499,4 g/mol Schmelzpunkt: 89 °C Dichte: 1,83 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149917 CAS-Nummer: 7788-99-0 EINECS: 233-401-6 Merck Index: 13,02250 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Violet to dark purple Crystalline powder or crystals |
Titration Iodometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤20 ppm |
Aluminium (Al) | ≤200 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤100 ppm |
Iron (Fe) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % (in water) |