Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat 98,0-102,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Chrom(III)kaliumbis(sulfat) Dodecahydrat
36715.22
36715.36
36715.22EA
38.1
EUR
36715.22
36715.36
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat 98,0-102,0% ACS
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat
Purity: 98.0-102.0%
CAS No.: 7788-99-0
Molecular Formula: CrKO8S2.12H2O
Formula Weight: 499.39 (283.21anhy)
Physical Form: Solid
Density: 1.83
Appearance: Dark purple
Odour: Odourless
Melting Point: 89°
Merck Reference: 14,2229
MDL No.: MFCD00149917
Formel:
CrK(SO₄)₂·12H₂O Molecular Weight: 499,4 g/mol Schmelzpunkt: 89 °C Dichte: 1,83 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149917 CAS-Nummer: 7788-99-0 EINECS: 233-401-6 Merck Index: 14,2229 |