Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Chrom(III)kaliumbis(sulfat) Dodecahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01036.0250 1.01036.9025
1.01036.0250EA 84.6 EUR
1.01036.0250 1.01036.9025
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 499,4 g/mol
Schmelzpunkt: 89 °C
Dichte: 1,83 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149917
CAS-Nummer: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 250 g/l (25 °C)
Melting Point 89 °C
Molar Mass 499.41 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Density 1.83 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)